문서
GE90100123
Cytiva (TM) Blue Sepharose High Performance
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
23151817
NACRES:
SB.53
포장
pack of 50 mL
제조업체/상표
Cytiva 90100123
법적 정보
Sepharose is a trademark of Cytiva
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
Flash Point (°F)
55.4 °F
Flash Point (°C)
13 °C