문서
GBL705103
Grace Bio-Labs ONCYTE® SuperNOVA nitrocellulose film slides
3-20 mm x 20 mm NC pads per slide, plain glass
동의어(들):
nitrocellulose slides, protein microarrays
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122600
NACRES:
NB.15
material
nitrocellulose (on glass)
포장
pkg of 20 ea
제조업체/상표
Grace Bio-Labs 705103
외부 크기
25 mm × 75 mm
결합 유형
high binding surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
NOVA is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Oncyte is a registered trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
SuperNOVA is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.