주요 문서
G9375
Sigma-Aldrich
L-Glutamine t-butyl ester hydrochloride
crystalline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H18N2O3 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
238.71
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
분석
≥98%
양식
crystalline
색상
white
응용 분야
cell analysis
저장 온도
−20°C
SMILES string
Cl.CC(C)(C)OC(=O)C(N)CCC(N)=O
InChI
1S/C9H18N2O3.ClH/c1-9(2,3)14-8(13)6(10)4-5-7(11)12;/h6H,4-5,10H2,1-3H3,(H2,11,12);1H
InChI key
ZEPNUNKDKQACNC-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
L-Glutamine t-butyl ester a C-terminally blocked α amino acid that may be useful in studies of glutamine transport.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)