Key Documents
G8653
Sigma-Aldrich
L-Glutamic acid γ-benzyl ester
동의어(들):
L-Glutamic acid 5-benzyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH2OCOCH2CH2CH(NH2)COOH
CAS Number:
Molecular Weight:
237.25
Beilstein:
1885646
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
≥97% (TLC)
형태
powder
색상
white to off-white
mp
181-182 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
저장 온도
2-8°C
SMILES string
N[C@@H](CCC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C12H15NO4/c13-10(12(15)16)6-7-11(14)17-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8,13H2,(H,15,16)/t10-/m0/s1
InChI key
BGGHCRNCRWQABU-JTQLQIEISA-N