주요 문서
G6879
Sigma-Aldrich
Gly-Gly amide hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H9N3O2 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
167.59
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
저장 온도
−20°C
SMILES string
Cl.NCC(=O)NCC(N)=O
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable