특징
capacity 12 x 50 mL conical tubes
포장
pack of 2
제조업체/상표
Eppendorf® 5920715003 (Global)
파라미터
3,153 × g max. RCF
기술
centrifugation: suitable
높이
120 mm
직경
31 mm
호환성
for use with High-capacity bucket
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Adapters to fit various size tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x1000 rotor.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG