문서
EP0030622103
Eppendorf® Microplate 384/F-PP, 384 wells
white polypropylene, flat bottom clear wells, sterile, pkg of 80 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122107
NACRES:
NB.15
material
flat bottom clear wells
white polypropylene
무균
sterile; autoclaved
sterile
포장
pkg of 80 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 0030622103
기술
PCR: suitable
크기
384 wells
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG