문서
EP0030140508
Storage Box for Eppendorf® Tubes
size 10 × 10, Holds 100 x cryotubes
동의어(들):
Eppendorf Tube Holder
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41123300
NACRES:
NB.12
material
polypropylene
특징
Holds 100 x cryotubes
제조업체/상표
Eppendorf® 0030140508 (Global)
높이
53 mm
크기
10 × 10
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG