주요 문서
E0904
Sigma-Aldrich
pBICEP-CMV-2 Expression Vector
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
애플리케이션
For stable, cytoplasmic expression of N-terminal Met-3xFLAG fusion proteins from bicistronic mRNA. Stable expression is accomplished by neomycin selection (G 418 sulfate). Supplied with a pBICEP-CMV-2-lacZ Control Vector.
기타 정보
Browse additional application references in our FLAG® Literature portal.
법적 정보
3xFLAG is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pBICEP-CMV is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)