문서
D8381
Sigma-Aldrich
Dansyl-DL-aspartic acid bis(cyclohexylammonium) salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H18N2O6S · C12H26N2
CAS Number:
Molecular Weight:
564.74
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
저장 온도
−20°C
SMILES string
NC1CCCCC1.NC2CCCCC2.CN(C)c3cccc4c(cccc34)S(=O)(=O)NC(CC(O)=O)C(O)=O