주요 문서
LB541
98062326, human blood, Lymphoblastoid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
제품명
LB541, 98062326
생물학적 소스
human blood
성장 모드
Suspension
핵형
Not specified
형태학
Lymphoblastoid
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human lymphoblastoid, Ataxia telangiectasia variant, EBV-transformed
세포주 설명
Established by EBV transformation of mononuclear cells from the peripheral blood of a 13 year old female with Ataxia telangiectasia variant.
애플리케이션
Toxicity studies, DNA repair deficiencies analysis
배양 배지
RPMI 1640 + 4mM Glutamine + 200 μg/ml Sodium Pyruvate (NaPy) + 15% Heat Inactivated (HI-FBS).
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 3-9 x 100,000 cells/ml, dilute every 1-2 days to 3 x 100,000 cells/ml; 5% CO2, 37°C. Cells form floating aggregates.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)