Key Documents
833KE
6072611, human embryo (carcinoma), Not specified
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
product name
833KE, 06072611
생물학적 소스
human embryo (carcinoma)
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Not specified
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human embryonal carcinoma
세포주 설명
A human embryonal carcinoma cell line derived from a human testicular germ cell tumour.
배양 배지
DMEM (High Glucose) + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS). No sodium pyruvate.
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%), approximately every 3-4 days, 1:3 to 1:5 i.e. seeding at >6x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 10% CO2; 37°C. Cells need to be maintained at a high cell density.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.