문서
C9294
Sigma-Aldrich
2-Chloro-L-phenylalanine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H10ClNO2
CAS Number:
Molecular Weight:
199.63
Beilstein:
2723444
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
저장 온도
−20°C
SMILES string
N[C@@H](Cc1ccccc1Cl)C(O)=O
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable