Key Documents
C9051
Sigma-Aldrich
Cobalt naphthenate
solution
동의어(들):
Co-Naphthenate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
형태
solution
저장 온도
2-8°C
InChI
1S/2C10H18O2.Co/c2*1-2-8-3-4-9(7-8)5-6-10(11)12;/h2*8-9H,2-7H2,1H3,(H,11,12);/q;;+2/p-2
InChI key
XSWKLHINRKWMTD-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Accelerator for polyester embedding media.