주요 문서
C1799
Sigma-Aldrich
Cytidine-2-14C 5′-triphosphate ammonium salt
≥95% (HPLC), aqueous ethanol solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H25N6O14P3
CAS Number:
Molecular Weight:
534.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
≥95% (HPLC)
양식
aqueous ethanol solution
라벨링 범위
40-60 mCi per mmol
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
N.NC1=NC(=O)N(C=C1)C2OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)C(O)C2O
포장
Combi-vial
물리적 형태
Aqueous solution containing 2% ethanol
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)