Key Documents
C1009
Sigma-Aldrich
Z-Hydroxy-L-proline methyl ester
viscous liquid
동의어(들):
N-Cbz-L-4-Hydroxyproline methyl ester, Z-HYP-OMe
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H17NO5
CAS Number:
Molecular Weight:
279.29
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
형태
viscous liquid
저장 온도
−20°C
SMILES string
COC(=O)[C@@H]1C[C@@H](O)CN1C(=O)OCc2ccccc2