주요 문서
B8633
Sigma-Aldrich
Benzoin
동의어(들):
α-Hydroxy-α-phenylacetophenone, α-Hydroxybenzyl phenyl ketone, 2-Hydroxy-2-phenylacetophenone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH(OH)COC6H5
CAS Number:
Molecular Weight:
212.24
Beilstein:
391839
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
bp
194 °C/12 mmHg (lit.)
mp
134-138 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(c1ccccc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13,15H
InChI key
ISAOCJYIOMOJEB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable