문서
B3041
Sigma-Aldrich
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl N-acetyl-β-D-glucosaminide
≥98%
동의어(들):
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl 2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside, X-GlcNAc
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H18BrClN2O6
CAS Number:
Molecular Weight:
449.68
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352204
PubChem Substance ID:
분석
≥98%
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23
InChI
1S/C16H18BrClN2O6/c1-6(22)20-13-15(24)14(23)10(5-21)26-16(13)25-9-4-19-8-3-2-7(17)12(18)11(8)9/h2-4,10,13-16,19,21,23-24H,5H2,1H3,(H,20,22)/t10-,13-,14-,15-,16-/m1/s1
InChI key
SUWPNTKTZYIFQT-XZINFULNSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기질
Histochemical substrate for N-acetylglucosaminidase.