주요 문서
AXYTR222CL
MAXYMum Recovery® pipette reference tips
universal fit, size 200 μL, pkg of 20x1000tips/cs
동의어(들):
pipet tips
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 PKG
₩825,601
₩825,601
예상 입고일2025년 5월 27일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 PKG
₩825,601
About This Item
UNSPSC 코드:
41121600
NACRES:
NB.02
크기:
200 μL
무균:
non-sterile
특징:
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
graduation
포장:
pkg of 20x1000tips/cs
제조업체/상표:
Axygen Inc TR-222-C-L
Corning
₩825,601
예상 입고일2025년 5월 27일세부사항
material
clear
무균
non-sterile
특징
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
graduation
제조업체/상표
Axygen Inc TR-222-C-L
Corning
포장
pkg of 20x1000tips/cs
크기
200 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Browse all pipette tips
법적 정보
Maxymum Recovery is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)