문서
AXYP384240SQCSI
Corning® Axygen® Deep Well Microplate
indiv. wrapped, size 384 wells, working volume 240 μL, pkg of 50 ea, sterile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.22
material
square bottom clear polypropylene wells
무균
sterile
포장
pkg of 50 ea
제조업체/상표
Axygen Inc P-384-240SQ-C-SI
Corning
최대 용적
250 μL
크기
384 wells
작업 용적
240 μL
결합 유형
non-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.