Key Documents
ADAPA462818-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-62 Rotor
holds 8 x 7 - 18 mL round-bottom tubes, for 250 mL rectangular buckets, pack of 2 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103911
material
flat bottom
특징
for use with aerosol-tight lid
holds 8 x 7 - 18 mL round-bottom tubes
with rubber mat
포장
pack of 2 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 022638327 (NA)
파라미터
3,050 × g max. RCF
기술
centrifugation: suitable
높이
126 mm
직경
20 mm
호환성
for use with 250 mL rectangular bucket
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Adapters to hold varying sizes of tubes and bottles to be used with Eppendorf rotor A-4-62.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG