About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H15N3O8
CAS Number:
Molecular Weight:
341.27
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@](Cc1cc(c(O)c(c1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)(NC(C)=O)C(=O)OCC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.