주요 문서
A7335
Sigma-Aldrich
3-Morpholinopropylamine
BioXtra
동의어(들):
4-(3-Aminopropyl)morpholine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H16N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
144.21
Beilstein:
105104
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
제품 라인
BioXtra
불순물
<0.0005% Phosphorus (P)
무기 잔류물
<0.1%
refractive index
n20/D 1.4761 (lit.)
bp
224 °C (lit.)
mp
−15 °C (lit.)
density
0.987 g/mL at 25 °C (lit.)
음이온 미량물
chloride (Cl-): <0.05%
sulfate (SO42-): <0.05%
양이온 미량물
Al: <0.0005%
Ca: <0.0005%
Cu: <0.0005%
Fe: <0.0005%
K: <0.005%
Mg: <0.0005%
NH4+: <0.05%
Na: <0.005%
Pb: <0.001%
Zn: <0.0005%
SMILES string
NCCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H16N2O/c8-2-1-3-9-4-6-10-7-5-9/h1-8H2
InChI key
UIKUBYKUYUSRSM-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
212.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
100 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter