문서
A4814
Sigma-Aldrich
LS-Tetrasaccharide c sodium salt
from human milk, ≥98% (HPLC)
동의어(들):
α-Neu5Ac-(2→6)-β-Gal-(1→4)-β-GlcNAc-(1→3)-β-Gal-(1→4)-Glc, LST c, N-Acetylneuraminyl-lacto-N-neo-tetraose c sodium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C37H61N2O29Na
CAS Number:
Molecular Weight:
1020.87
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352201
생물학적 소스
human milk
분석
≥98% (HPLC)
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(=O)NC1C(O)CC(OCC2OC(OC3C(O)C(NC(C)=O)C(OC3CO)OC4C(O)C(CO)OC(OC(C(O)CO)C(O)C(O)C=O)C4O)C(O)C(O)C2O)(OC1C(O)C(O)CO)C(O)=O