문서
A4278
Sigma-Aldrich
Alizarin Violet R
동의어(들):
Acid Violet 34
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C28H20N2O8S2Na2
CAS Number:
Molecular Weight:
622.58
색상 지수 번호:
61710
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
구성
Dye content, ~60%
SMILES string
[Na].Cc1ccc(Nc2cccc3C(=O)c4c(Nc5ccc(C)cc5S(O)(=O)=O)cccc4C(=O)c23)c(c1)S(O)(=O)=O