생물학적 소스
egg yolk (lecithin)
분석
≥99.0% (TLC)
형태
liquid
구성
16:0, ~36% (fatty acid)
18:0, ~10% (fatty acid)
18:1, ~33% (fatty acid)
18:2, ~14% (fatty acid)
농도
1% in chloroform: methanol (49:1)
작용기
phospholipid
지질 유형
phosphoglycerides
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
N.OCC(O)COP(O)(=O)OC[C@H](O)CO
제조 메모
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Liver,Kidney
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable