형광
λex 804 nm; λem 823 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
저장 온도
−20°C
SMILES string
[K+].CC1(C)/C(=C\C=C2/CCCC(\C=C\C3=[N+](CCCCC#C)c4ccc(cc4C3(C)C)S([O-])(=O)=O)=C2Sc5ccc(NC(=O)CCCC(O)=O)cc5)N(CCCCC#C)c6ccc(cc16)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C53H59N3O9S3.K/c1-7-9-11-13-33-55-45-29-27-41(67(60,61)62)35-43(45)52(3,4)47(55)31-21-37-17-15-18-38(51(37)66-40-25-23-39(24-26-40)54-49(57)19-16-20-50(58)59)22-32-48-53(5,6)44-36-42(68(63,64)65)28-30-46(44)56(48)34-14-12-10-8-2;/h1-2,21-32,35-36H,9-20,33-34H2,3-6H3,(H3-,54,57,58,59,60,61,62,63,64,65);/q;+1/p-1
InChI key
GLVAQGAOXASSSF-UHFFFAOYSA-M
포장
원리
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable