분석
≥99.0% (NT)
형태
powder or crystals
광학 활성
[α]20/D +14.0±1°, c = 5% in 5 M HCl
불순물
≤0.3% foreign amino acids
무기 잔류물
≤0.1% (as SO4)
손실
≤0.1% loss on drying, 110 °C
색상
colorless to white
mp
314.5 °C
solubility
H2O: soluble 89.1 g/l at 20 degrees c
diethyl ether: insoluble
ethanol: soluble (cold 80%)
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
양이온 미량물
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤100 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
응용 분야
detection
peptide synthesis
SMILES string
C[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
InChI key
QNAYBMKLOCPYGJ-REOHCLBHSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
제조 메모
기타 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable