추천 제품
vapor density
2.1 (vs air)
vapor pressure
0.08 mmHg ( 20 °C)
제품 라인
BioUltra
분석
≥99.5% (GC)
형태
liquid
autoignition temp.
752 °F
expl. lim.
15.3 %
기술
affinity chromatography: suitable
불순물
insoluble matter, passes filter test
≤0.002% free acid (as CH3COOH)
≤0.1% water
refractive index
n20/D 1.431 (lit.)
n20/D 1.431
bp
195-198 °C
mp
−13 °C (lit.)
density
1.113 g/mL at 25 °C (lit.)
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
양이온 미량물
Al: ≤0.5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤1 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES string
OCCO
λ
neat
UV 흡수
λ: 260 nm Amax: ≤0.03
λ: 280 nm Amax: ≤0.01
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
표적 기관
Kidney
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
239.0 °F - open cup
Flash Point (°C)
115 °C - open cup