주요 문서
Z804479
Hellma® liquid calibration standards
UV35, for testing the wavelength accuracy
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
SB.32
제조업체/상표
Hellma 667-UV35
기술
UV/Vis spectroscopy: suitable
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Certified liquid Hellma® calibration standard to enable the checking of spectrophotometers with respect to wavelength accuracy.
Consisting of :
rare earth (667-UV35, wavelength 201; 211; 222; 239, 252 nm)
기타 정보
The most current version of Hellma's handling guidelines for calibration standards can be accessed on the Hellma Analytics web site.
법적 정보
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)