PHR8915
Norscopolamine
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
동의어(들):
(1R,2R,4S,5S,7s)-3-Oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]non-7-yl (2S)-3-hydroxy-2-phenylpropanoate, (1R ,2R ,4S ,5S ,7s )-3-Oxa-9-azatricyclo[3.3.1.0^2,4]nonan-7-yl (S)-3-hydroxy-2-phenylpropanoate, Norhyoscine, Norscopolamine
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0000484
traceable to USP 1473400
설명
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API family
norscopolamine
양식
powder
포장
pkg of 30 mg
응용 분야
pharmaceutical
SMILES string
N1[C@@H]2[C@@H]3O[C@@H]3[C@H]1C[C@H](C2)OC(=O)[C@H](CO)c4ccccc4
InChI
1S/C16H19NO4/c18-8-11(9-4-2-1-3-5-9)16(19)20-10-6-12-14-15(21-14)13(7-10)17-12/h1-5,10-15,17-18H,6-8H2/t10-,11-,12-,13+,14-,15+/m1/s1
InChI key
MOYZEMOPQDTDHA-LACSLYJWSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터