주요 문서
C1037
Supelco
Carbamazepine solution
drug standard, 1.0 mg/mL in methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Grade
drug standard
분석
≥98%
농도
1.0 mg/mL in methanol
저장 온도
2-8°C
SMILES string
NC(=O)N1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)