문서
87254
Supelco
Tetraethylphosphonium tetrafluoroborate
Selectophore, ≥98.0%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3CH2)4P(BF4)
CAS Number:
Molecular Weight:
234.02
Beilstein:
3730026
MDL number:
UNSPSC 코드:
12000000
PubChem Substance ID:
제품 라인
Selectophore
분석
≥98.0% (T)
≥98.0%
mp
300-302 °C
SMILES string
F[B-](F)(F)F.CC[P+](CC)(CC)CC
기타 정보
Novel organic electrolyte with high conductivity in high energy density electric double-layer capacitors (EDLC)
법적 정보
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
T. Morimoto et al.
Proc. Electrochem. Soc., 93/23, 49-49 (1993)