문서
74736
Supelco
N-Octadecanoyl-Nile blue
for fluorescence, ≥98.0% (TLC)
동의어(들):
Chromoionophore I, 3-Octadecanoylimino-7-(diethylamino)-1,2-benzophenoxazine, 9-(Diethylamino)-5-(octadecanoylimino)-5H-benzo[a]phenoxazine, N-Octadecanoyl-Nile blue, ETH 5294
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C38H53N3O2
CAS Number:
Molecular Weight:
583.85
Beilstein:
3576427
MDL number:
UNSPSC 코드:
26111700
PubChem Substance ID:
Grade
for fluorescence
분석
≥98.0% (TLC)
mp
91-93 °C (lit.)
solubility
DMF: soluble
DMSO: soluble
alcohols: soluble
형광
λex 614 nm; λem 663 nm (protonated)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)\N=C1/C=C2Oc3cc(ccc3N=C2c4ccccc14)N(CC)CC
InChI
1S/C38H53N3O2/c1-4-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-25-37(42)39-34-29-36-38(32-24-22-21-23-31(32)34)40-33-27-26-30(28-35(33)43-36)41(5-2)6-3/h21-24,26-29H,4-20,25H2,1-3H3/b39-34+
InChI key
MYWBZQJIXVRCJC-JQJRJOTLSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
애플리케이션
Assay of K+ and of Ca2+ activity with solvent polymeric optode membrane based on ETH 5294 and potassium ionophore I (valinomycin)
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
호환 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)