Key Documents
74178
Sigma-Aldrich
1-Allylpiperazine
purum, ≥97.0% (GC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H14N2
CAS Number:
Molecular Weight:
126.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
grade
purum
분석
≥97.0% (GC)
불순물
≤0.5% water
refractive index
n20/D 1.4830 (lit.)
n20/D 1.483
bp
181-182 °C (lit.)
density
0.902 g/mL (lit.)
SMILES string
C=CCN1CCNCC1
InChI
1S/C7H14N2/c1-2-5-9-6-3-8-4-7-9/h2,8H,1,3-7H2
InChI key
ZWAQJGHGPPDZSF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)