주요 문서
70123
Millipore
Nutrient Broth
No. 2, NutriSelect® Basic, suitable for microbiology
동의어(들):
Standard - Nutrient Broth
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
41171607
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Quality Level
무균
non-sterile
양식
powder
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
구성
casein peptone, 4.3 g/L
meat peptone, 4.3 g/L
sodium chloride, 6.4 g/L
제조업체/상표
NutriSelect® Basic
최종 pH
7.5±0.2 (25 °C)
응용 분야
agriculture
environmental
food and beverages
microbiology
적합성
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Listeria spp.
nonselective for Salmonella spp.
nonselective for Shigella spp.
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for Streptococcus spp.
nonselective for bacteria (General Media)
nonselective for coliforms
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
For the cultivation and enrichment of less fastidious bacteria for the establishment of permanent cultures, as well as a base in the preparation of special media.
법적 정보
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1