주요 문서
63866
Sigma-Aldrich
(Chloromethyl)polystyrene
extent of labeling: ~1.7 mmol/g Cl loading
동의어(들):
Merrifield resin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
라벨링 범위
~1.7 mmol/g Cl loading
Matrix
crosslinked with 1% DVB
입자 크기
200-400 mesh
응용 분야
peptide synthesis
InChI
1S/CH3Cl/c1-2/h1H3
InChI key
NEHMKBQYUWJMIP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)