주요 문서
60845
Millipore
Cobalt(II,III) oxide
puriss. p.a., for the determination of sulfur, ≥71% Co basis (KT)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
~Co3O4
CAS Number:
Molecular Weight:
240.80
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
26111700
grade
puriss. p.a.
분석
≥71% Co basis (KT)
품질
for the determination of sulfur
불순물
≤0.001% total of sulfur (S)
mp
895 °C (dec.) (lit.)
density
6.11 g/mL at 25 °C (lit.)
양이온 미량물
Ca: ≤200 mg/kg
Cd: ≤10 mg/kg
Cr: ≤10 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤100 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Mn: ≤200 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤1000 mg/kg
Pb: ≤10 mg/kg
Zn: ≤100 mg/kg
SMILES string
O=[Co].O=[Co]O[Co]=O
InChI
1S/3Co.4O
InChI key
LBFUKZWYPLNNJC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Long Ren et al.
Scientific reports, 5, 14229-14229 (2015-09-19)
New and novel 3D hierarchical porous graphene aerogels (HPGA) with uniform and tunable meso-pores (e.g., 21 and 53 nm) on graphene nanosheets (GNS) were prepared by a hydrothermal self-assembly process and an in-situ carbothermal reaction. The size and distribution of