문서
548375
Sigma-Aldrich
9-Ethyl-3-carbazolecarboxaldehyde-N-methyl-N-phenylhydrazone
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H21N3
CAS Number:
Molecular Weight:
327.42
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
분석
98%
mp
129-133 °C (lit.)
SMILES string
CCn1c2ccccc2c3cc(ccc13)\C=N\N(C)c4ccccc4
InChI
1S/C22H21N3/c1-3-25-21-12-8-7-11-19(21)20-15-17(13-14-22(20)25)16-23-24(2)18-9-5-4-6-10-18/h4-16H,3H2,1-2H3/b23-16+
InChI key
QYXUHIZLHNDFJT-XQNSMLJCSA-N
애플리케이션
Organic photoconductor. Charge transporting molecule for NLO applications.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)