주요 문서
54349
Sigma-Aldrich
Gold nanoparticles
0.6-0.9% solid material basis, 0.01% HAuCl4 in toluene
동의어(들):
Dodecylthiol functionalized gold nanoparticles
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
설명
nanoparticles
Quality Level
분석
0.6-0.9% solid material basis
양식
dispersion
nanoparticles
농도
0.01% HAuCl4 in toluene
입자 크기
3-6 nm
작용기
thiol
SMILES string
CCCCCCCCCCCCS[Au]
InChI
1S/C12H26S.Au/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13;/h13H,2-12H2,1H3;/q;+1/p-1
InChI key
QMOCMJWMJUUCRE-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Useful for the self-assembly of gold monolayers for nanoelectronics.
특징 및 장점
Surface stabilized with tetraoctylammonium bromide
주의사항
Air-stable
분석 메모
weak absorption peak at 520 nm
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
39.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
4 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)