문서
53047
Sigma-Aldrich
5-Carboxy-X-rhodamine triethylamine salt
for fluorescence, ≥90% (HPLC)
동의어(들):
5-ROX
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C33H30N2O5 · C6H15N
CAS Number:
Molecular Weight:
635.79
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
Grade
for fluorescence
분석
≥90% (HPLC)
solubility
DMSO: soluble
methanol: soluble
형광
λex 575 nm; λem 600 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)