product name
Diethyl ether, puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.8% (GC)
Grade
ACS reagent
vapor density
2.6 (vs air)
grade
puriss. p.a.
분석
≥99.8% (GC)
형태
liquid
autoignition temp.
320 °F
포함
~0.0005% 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer
expl. lim.
36.5 %
불순물
≤0.00003% peroxides (as H2O2)
≤0.0002 meq/g Titr. acid
≤0.0005% free acid (as CH3COOH)
≤0.001% acetaldehyde (CH3CHO)
≤0.001% formaldehyde (HCHO)
≤0.1% water
<0.002% ketone (as CH3COCH3)
증발 잔류물
≤0.001%
refractive index
n20/D 1.3530 (lit.)
n20/D 1.353
bp
34.6 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
density
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
양이온 미량물
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES string
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
-40.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-40 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.