문서
07169
Supelco
BTEX Standard
analytical standard
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
Grade
analytical standard
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
density
0.998 g/mL at 20 °C
응용 분야
environmental
형식
neat
저장 온도
2-8°C
성분
solution contains benzene, toluene, ethylbenzene, p-xylene, m-xylene, o-xylene, 10 μg/ml each in water
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)