Key Documents
05-1985
Sigma-Aldrich
Catecholamine standard solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
재고 정보
available only in Japan
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Met. Corr. 1
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable