주요 문서
RIEH2F64B0BF
Rieke Metals, Inc.
5-Methoxy-2-pyridylzinc bromide 0.5 M in Tetrahydrofuran
0.5 M in Tetrahydrofuran
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Molecular Weight:
253.41
MDL number:
Iupac Name
(5-methoxypyridin-2-yl)zinc(II) bromide
Inchi Code
1S/C6H6NO.BrH.Zn/c1-8-6-3-2-4-7-5-6;;/h2-3,5H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
DEQMCEKJXSETDA-UHFFFAOYSA-M
Country of Origin
US
Physical Form
Liquid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/2406
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)