주요 문서
RIE240870488
Rieke Metals, Inc.
4-Methyl-3-(3-trifluoromethylbenzoyl)pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Molecular Weight:
265.23
MDL number:
Iupac Name
(4-methylpyridin-3-yl)(4-(trifluoromethyl)phenyl)methanone
Inchi Code
1S/C14H10F3NO/c1-9-6-7-18-8-12(9)13(19)10-2-4-11(5-3-10)14(15,16)17/h2-8H,1H3
InChI key
KPGYAOSEIRPFNS-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5622-10
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)