주요 문서
RIE240870408
Rieke Metals, Inc.
4-(2,5-Dichlorobenzoyl)isoquinoline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Molecular Weight:
302.16
MDL number:
Iupac Name
(2,5-dichlorophenyl)(4-isoquinolinyl)methanone
Inchi Code
1S/C16H9Cl2NO/c17-11-5-6-15(18)13(7-11)16(20)14-9-19-8-10-3-1-2-4-12(10)14/h1-9H
InChI key
YMGWPNPZGMWCSL-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5620-45
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)