주요 문서
RIE240870393
Rieke Metals, Inc.
4-(4-Heptylbenzoyl)isoquinoline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Molecular Weight:
331.46
MDL number:
Iupac Name
(4-heptylphenyl)(4-isoquinolinyl)methanone
Inchi Code
1S/C23H25NO/c1-2-3-4-5-6-9-18-12-14-19(15-13-18)23(25)22-17-24-16-20-10-7-8-11-21(20)22/h7-8,10-17H,2-6,9H2,1H3
InChI key
IQGCCVYUGWIKCU-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5620-35f
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)