주요 문서
RIE240870223
Rieke Metals, Inc.
6-Methoxy-2-(4-propylbenzoyl)pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Molecular Weight:
255.32
MDL number:
Iupac Name
(6-methoxy-2-pyridinyl)(4-propylphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C16H17NO2/c1-3-5-12-8-10-13(11-9-12)16(18)14-6-4-7-15(17-14)19-2/h4,6-11H,3,5H2,1-2H3
InChI key
QTYBAEUFCGTWLO-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5617-35b
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)