주요 문서
RIE240869852
Rieke Metals, Inc.
2-Methoxy-6-(3-thienyl)pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Molecular Weight:
191.25
MDL number:
Iupac Name
2-methoxy-6-(3-thienyl)pyridine
Inchi Code
1S/C10H9NOS/c1-12-10-4-2-3-9(11-10)8-5-6-13-7-8/h2-7H,1H3
InChI key
WVHFUUUDQZFCHT-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/11103
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)